missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200096685
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16461447

Brand: Medchem Express HY12520A50mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18ClNO2
Mængde 50 mg
Synonym (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 291.77
Formel vægt 291.77
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.