Få mere at vide
SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SKF 38393 hydrochloride |
| CAS | 62717-42-4 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H18ClNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.77 |
| Vis mere |