Få mere at vide
SKF 38393 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461447
Encompass_Preferred
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. 16461447
Brand: Medchem Express HY12520A50mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
SKF 38393 hydrochloride is a selective agonist of the dopamine D1 receptor (D1DR) with an IC50 of 110 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKF 38393 hydrochloride
CAS 62717-42-4
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18ClNO2
Mængde 50 mg
Synonym (±)-SKF-38393 hydrochloride SKF-38393A
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (116.53 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (34.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=CC=C3)CNCCC2=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 291.77
Formel vægt 291.77
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.