Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SKF 38393 hydrobromide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002160
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30002160 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30002160 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0922/100
Selective D1-like agonist
Prototypical D1-like dopamine receptor selective partial agonist (Ki values are 1, ∽ 0.5, ∽ 150, ∽ 5000 and ∽ 1000 nM for D1, D5, D2, D3 and D4 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SKF 38393 hydrobromide
CAS 20012-10-6
Mængde 100 mg
Molekylær formel C16H18BrNO2
Fysisk form Solid
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 336.229