Få mere at vide
Honeywell™ SKELETON NIT 5 Handsker
Artikelnummer. 15846785
Størrelse:
8
9
10
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15846785
Brand: Honeywell™ 233252410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Honeywell™ SKELETON NIT 5-handsker har en støddæmperpude på toppen af hånden for at beskytte metacarpian og fingre.
  • Strikket handske i komposit og para-aramid garn
  • Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
  • Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
  • Para-aramidgarnet sikrer en modstandsdygtighed over for kontaktvarmen og skærerisikoen
  • Belagt polyamid indvendigt
  • Tilbyder en større komfort og begræns hudens kontakt med kompositfibre
  • Sort nitrilskumbelægning på håndfladen
  • Nitrilbelægning giver god beskyttelse mod olie og fedt
  • Skumbelægningen gør handsken mere fleksibel end standard nitril
  • Gummipude på toppen af hånden og fingrene
  • Hjælper med at beskytte metacarpian og fingre mod stød
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-03 Mekaniske farer
Oversigt 13 gauge
Farve Gul, Grøn
Materiale Nitril, Polyamid
Størrelse 10
Længde (metrisk) 25 cm