Få mere at vide
Skatole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW007355
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Skatole
CAS 83-34-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H9N
Mængde 100 mg
Synonym 3-Methylindole 3-Methyl-1H-indole
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (762.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism