Få mere at vide
Thermo Scientific™ SkanIt™ Software til mikropladelæsere
Artikelnummer. p-4530526 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
SkanIT SW (Drug Discovery Edition)
SkanIt SW (Research Edition)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15330797
Brand: Thermo Scientific™ 5187139
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kontrol af mikropladelæser og datahåndtering er enkel og intuitiv med SkanIt Software, der giver fremragende brugervenlighed og fleksibilitet selv til de mest udfordrende mikropladeanalyser. SkanIt software hjælper dig med at optimere din forskning med en letlæselig visuel arbejdsgang, ubesværet dataanalyse og fleksible eksportmuligheder.
Med SkanIt Software, du har fuld kontrol over instrumentindstillingerne for alle dine Thermo Scientific™ mikropladelæsere. SkanIt™ software understøtter optimal brug af instrumentets funktioner, tilbyder visuel workflow-opsætning og ubesværet datareduktion og eksport. Betjeningen er enkel og ligetil selv for nye brugere, der kun kræver grundlæggende læseevner. SkanIt Software er tilgængelig i to udgaver: en forskningsudgave for forskere, der arbejder inden for biovidenskabelig forskning og en drug discovery-udgave med funktioner til overholdelse af FDA 21 CFR Part 11. SkanIt Softwareopgraderingspakken er specielt designet til at understøtte udgået Thermo Scientific Fluoroskan , Fluoroskan FL, og Luminoskan mikropladelæsere til at muliggøre brugen af SkanIt software og USB forbindelse mellem instrument og pc.
Nedenfor er de vigtigste funktioner i SkanIt Software
  • Multi-instrument software platform kompatibel med alle Thermo Scientific mikropladelæsere
  • Software med åben licens til ubegrænset installation på flere computere
  • Research Edition til biovidenskab; Drug Discovery Edition med funktioner til overholdelse af FDA 21 CFR Part 11
  • Tilgængelige brugergrænsefladesprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, japansk og kinesisk
  • Robotisk automatiseringsgrænseflade
  • Søgbar SkanIt Cloud Library med brugsklare protokoller inklusive beregninger
  • Målesessioner er nemme at konfigurere og navigere
  • Intuitivt virtuelt pipetteringsværktøj hjælper med at definere pladelayoutet
  • I stand til endepunkts-, kinetiske, spektrale, bundaflæsende multipunkt- og kinetisk-spektrale målinger
  • Indbygge beregninger til hurtig, nøjagtig dataanalyse, herunder, men ikke begrænset til:
    • Parallel linjeanalyse
    • Enzymkinetik K m og V max
    • Z-faktor
    • Lineær og logistisk kurve passer til ekstrapolering
  • Enkelt- eller multiple-bølgelængdemålinger og multiteknologisk måling
  • Dataoverførsel til en excel-fil med et enkelt klik
  • Manuel eller automatisk dataeksport til filformaterne .xlsx, .pdf, .xml og .txt
  • Automatisk måledata indlæses i en foruddefineret Excel skabelonfil
  • SkanIt Softwareopgraderingspakken er kompatibel med den udgåede Fluoroskan , Fluoroskan FL, Multiskan Himmel, Multiskan GÅ og Luminoskan mikropladelæsere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer SkanIt SW (Research Edition)
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX, Varioskan ALF, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Himmel, Multiskan Himmelhøjt, Multiskan FC, Multiskan GÅ
Type Software til mikropladelæser