Beskrivelse
Med SkanIt Software, du har fuld kontrol over instrumentindstillingerne for alle dine Thermo Scientific™ mikropladelæsere. SkanIt™ software understøtter optimal brug af instrumentets funktioner, tilbyder visuel workflow-opsætning og ubesværet datareduktion og eksport. Betjeningen er enkel og ligetil selv for nye brugere, der kun kræver grundlæggende læseevner. SkanIt Software er tilgængelig i to udgaver: en forskningsudgave for forskere, der arbejder inden for biovidenskabelig forskning og en drug discovery-udgave med funktioner til overholdelse af FDA 21 CFR Part 11. SkanIt Softwareopgraderingspakken er specielt designet til at understøtte udgået Thermo Scientific Fluoroskan , Fluoroskan FL, og Luminoskan mikropladelæsere til at muliggøre brugen af SkanIt software og USB forbindelse mellem instrument og pc.
Nedenfor er de vigtigste funktioner i SkanIt Software
- Multi-instrument software platform kompatibel med alle Thermo Scientific mikropladelæsere
- Software med åben licens til ubegrænset installation på flere computere
- Research Edition til biovidenskab; Drug Discovery Edition med funktioner til overholdelse af FDA 21 CFR Part 11
- Tilgængelige brugergrænsefladesprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, japansk og kinesisk
- Robotisk automatiseringsgrænseflade
- Søgbar SkanIt Cloud Library med brugsklare protokoller inklusive beregninger
- Målesessioner er nemme at konfigurere og navigere
- Intuitivt virtuelt pipetteringsværktøj hjælper med at definere pladelayoutet
- I stand til endepunkts-, kinetiske, spektrale, bundaflæsende multipunkt- og kinetisk-spektrale målinger
- Indbygge beregninger til hurtig, nøjagtig dataanalyse, herunder, men ikke begrænset til:
- Parallel linjeanalyse
- Enzymkinetik K m og V max
- Z-faktor
- Lineær og logistisk kurve passer til ekstrapolering
- Enkelt- eller multiple-bølgelængdemålinger og multiteknologisk måling
- Dataoverførsel til en excel-fil med et enkelt klik
- Manuel eller automatisk dataeksport til filformaterne .xlsx, .pdf, .xml og .txt
- Automatisk måledata indlæses i en foruddefineret Excel skabelonfil
- SkanIt Softwareopgraderingspakken er kompatibel med den udgåede Fluoroskan , Fluoroskan FL, Multiskan Himmel, Multiskan GÅ og Luminoskan mikropladelæsere.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Software til mikropladelæser |
| Inkluderer | SkanIt SW (Research Edition) |
| Til brug med (udstyr) | Varioskan LUX, Varioskan ALF, Fluoroskan, Fluoroskan FL, Luminoskan, Multiskan Himmel, Multiskan Himmelhøjt, Multiskan FC, Multiskan GÅ |