missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ SKA3 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18310503 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18310503

Brand: Novus Biologicals™ NBP317437PEP

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 221150
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 27 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias spindle and kinetochore associated complex subunit 3, spindle and kinetochore-associated protein 3
Gen symbol SKA3
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein SKA3
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.