missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris™ SKA 121

Beskrivelse
SKA 121 is a positive allosteric modulator of KCa3.1 (intermediate-conductance Ca2+-activated potassium) channels (EC50 = 109 nM). Displays 40-fold selectivity for KCa3.1 over KCa2.3, and 200 to 400-fold selectivity over KV and NaV channels. Potentiates bradykinin-induced vasodilation ex vivo. Lowers mean arterial blood pressure in normotensive and hypertensive mice.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylnaphth[2,1-d]oxazol-2-amine |
| CAS | 1820708-73-3 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Ca2+-Activated Potassium Channel Activators |
| Molekylær formel | C12H10N2O |
| Formel vægt | 3737 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?