missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SKA-121, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490477
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490477 50 mg -
16426827 5 mg 5mg
16425096 100 mg -
16424128 10 mg 10mg
16402966 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107414

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.

SKA-121 is a selective KCa3.1 activator. SKA-121 exhibits EC50s of 109 nM and 4.4 μM for KCa3.1 and KCa2.3, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SKA-121
Fysisk form Solid
CAS 1820708-73-3
Farve Pink
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10N2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 42.86 mg/mL (216.22 mM)
SMIL NC1=NC2=CC(C)=C3C=CC=CC3=C2O1
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.22
Procent renhed 98.64%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.