Få mere at vide
SK1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484686 100 mg -
16460909 1 mg -
16456307 5 mg -
16409996 50 mg 50mg
16403588 10 mg 10mg
16402786 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16484686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101805
MedChemExpress SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
SK1-IN-1 is a potent sphingosine kinase 1 (SPHK1) inhibitor with an IC50 of 58 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SK1-IN-1
CAS 1218816-71-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H30N4O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.94 mM)
SMIL O=C([C@H]1NCC[C@@H]1O)N[C@H](C2=CC=C(C3=NOC(CCC4CCCC4)=N3)C=C2)C
Molekylvægt (g/mol) 398.5
Formel vægt 398.5
Procent renhed 98.75%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease