Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SK 575-NEG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767636
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18767636 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18767636 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7588/5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Negative control for SK 575 (Cat. No. 7583)
SK 575-NEG is the negative control for SK 575 (Cat. No. 7583).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 12-(4-(2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzoyl)piperazin-1-yl)-N-(2-((2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)-12-oxododecanamide
CAS 2523017-04-9
Mængde 5 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C48H55FN8O8
Renhed 0.98