missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SK-216, TRC

Artikelnummer. 30416193
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416193 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS5500255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SK-216
CAS 654080-03-2
Molekylær formel C29H29NNa2O6
Mængde 5 mg
Synonym Sodium 2-(5-((6-(5-(tert-Butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalen-2-yl)oxy)pentyl)malonate
InChI formel InChI=1S/C29H31NO6.2Na/c1-29(2,3)21-11-13-25-24(17-21)30-26(36-25)20-9-8-19-16-22(12-10-18(19)15-20)35-14-6-4-5-7-23(27(31)32)28(33)34;;/h8-13,15-17,23H,4-7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,33,34);;/q;2*+1/p-2
SMIL O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 533.52
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.