Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SJPYT 310
Beskrivelse
SJPYT 310 is a potent and selective PXR antagonist (IC50 values are 4 and 9 nM for binding and cellular activity, respectively). SJPYT 310 displays selectivity for hPXR without affecting the activity of mPXR, hCAR, hFXR, hLXRα, or hVDR. SJPYT 310 shows no toxicity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-[(1S)-1-methylbutoxy]phenyl]-1-(2-methoxy-5-methylphenyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide |
| CAS | 2883814-84-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Mål | PXR/NR1I2 |
| Molekylær formel | C27H36N4O3 |
| Renhed | 98% |