missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SJF 0661

Beskrivelse
SJF 0661 is the negative control for SJF 0628 (Cat. No. 7463). Binds BRAF without inducing degradation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2 S,4 S)-1-(-2-(2-(4-(4-(3-(2,6-Difluoro-3-(propylsulfonamido)benzoyl)-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)phenyl)piperazin-1-yl)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide |
| CAS | 2413035-43-3 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Active Degraders |
| Molekylær formel | C51H57F2N9O7S2 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?