missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SJB3-019A, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487966
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487966 100 mg -
16438248 10 mg -
16420698 5 mg 5mg
16414137 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487966 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY80012

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

MedChemExpress SJB3-019A is a potent and novel USP1 inhibitor, 5 times more potent than SJB2-043 in promoting ID1 degradation and cytoxicity in K562 cells with IC50 of 0.0781 μM.

SJB3-019A is a potent and novel USP1 inhibitor, 5 times more potent than SJB2-043 in promoting ID1 degradation and cytoxicity in K562 cells with IC50 of 0.0781 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SJB3-019A
Fysisk form Solid
CAS 2070015-29-9
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H8N2O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (36.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(OC(C3=CC=CN=C3)=N2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Molekylvægt (g/mol) 276.25
Formel vægt 276.25
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.