Få mere at vide
SJB2-043, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486798
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486798 10 mg
16476916 100 mg
16469347 5 mg
16412877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16486798 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15757
MedChemExpress SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
SJB2-043 is an inhibitor of the native USP1/UAF1 complex with IC50 of 544 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SJB2-043
Fysisk form Solid
CAS 63388-44-3
Farve Deep Green
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H9NO3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 3.33 mg/mL (12.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(N=C(C3=CC=CC=C3)O2)C(C4=CC=CC=C41)=O
Molekylvægt (g/mol) 275.26
Formel vægt 275.26
Procent renhed 99.25%