Få mere at vide
(+)-SJ733, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497636 100 mg -
16490268 5 mg 5mg
16471829 1 mg -
16457808 10 mg -
16413767 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19556
MedChemExpress (+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
(+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-SJ733
Fysisk form Solid
CAS 1424799-20-1
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H16F4N4O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym SJ000557733
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@@H](C1=C2C=CC=C1)[C@@H](C3=CC=CN=C3)N(CC(F)(F)F)C2=O)NC4=CC=C(F)C(C#N)=C4
Molekylvægt (g/mol) 468.4
Formel vægt 468.4
Procent renhed 99.11%