Få mere at vide
SJ-172550, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477108 10 mg
16463147 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16477108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16664
MedChemExpress SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX; competes for the wild type p53 peptide binding to MDMX with an EC50 of 5 μM.
SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SJ-172550
CAS 431979-47-4
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21ClN2O5
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (77.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(/C1=C/C2=CC(Cl)=C(OCC(OC)=O)C(OCC)=C2)N(N=C1C)C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 428.87
Formel vægt 428.87
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death