Learn More
Masterflex™ Seks-kanals sprøjtepumpe
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flowhastighed:
22,3 ml/min.
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Programmeringsfunktioner:
- Programmeringskommandoer tillader dispensering af en specificeret mængde, automatiske rateændringer, retningsændringer, programmerede pauser, eksternt eller brugerinput og afsendelse eller modtagelse af signaler fra andet udstyr.
- Ikke-flygtig hukommelse gendanner alle opsætningsparametre samt pumpeprogrammet, når pumpen tændes.
- En hørbar summer kan programmeres til at advare, når der opstår en alarmtilstand eller pumpeprogrammet afsluttes.
- Sprøjterensningstilstand vil infundere eller genopfylde sprøjten ved maksimal hastighed for at rense luften ud af slangen eller for at fylde sprøjten.
- Alsidige pumpefunktioner tillader infusion eller trækning med μl/time, μl/min, ml/time og ml/min.
Kommunikationsfunktioner:
- Lav et netværk på op til 100 pumper fra en enkelt kommunikationsport på en computer.
- Netværkskommunikationsprotokoller giver mulighed for at sende en burst-transmission samtidigt til 10 pumper i netværket uden forsinkelse, hvilket resulterer i ensartede laboratorieopsætninger.
- Valgfri kommunikationsprotokol anvender fejlkontrol for at sikre fuldstændigt pålidelige signaltransmissioner ved at eliminere fejl forårsaget af afbrydelser eller elektromagnetisk interferens.
Specifications
Specifications
| Spænding | 230 V |
| Flowhastighed | 22,3 ml/min. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 60 mL |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 15,25 tommer X 10,5 tommer X 4,75 tommer |
| Antal kanaler | 6 |