Få mere at vide
Fytosteroler, praktisk kvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406272 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406272 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11406272 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210288690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 DKK
    2491.83 DKK / 500g
    Spare 128.17 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 83-46-5
Molekylær formel C29H50O
Molekylvægt (g/mol) 414.718
InChI nøgle KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Synonym 22,23-dihydrostigmasterol, α-Dihydrofucosterol, 24β-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
IUPAC navn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dode-hydropenta-ena-hydro-17-dode-hydropenta-phena-hr.
SMIL CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phytosterols
Farve Hvid
Mængde 500 g
Formel vægt 414.7
Grad Praktisk
Fysisk form Pulver