Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO alkynsæt til antistofmærkning
Beskrivelse
Generer stedspecifikke mærkede antistofkonjugater med SiteClick sDIBO-alkyner til antistofmærkning. Vores SiteClick sDIBO Antibody Labeling kits er optimeret til at blive brugt sammen med SiteClick Azido modifikationssæt (S20026, S10900 eller S10901 sælges separat) og indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre en konjugeringsreaktion af en SiteClick sDIBO Alkyne-etiket med 100μ g, 1 mg eller 5 mg azido-modificeret IgG-antistof. De SiteClick sDIBO Alkynes for Antibody Labeling anvender kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde en dibenzocyclooctyne (sDIBO) mærket Alexa Fluor farvestof, pHrodo farvestof eller biotin til et azido-modificeret antistof. Mærket, når det er knyttet til antistoffet, er placeret langt væk fra dets antigenbindingsdomæne.
Opret dine egne kovalent mærkede antistofkonjugater ved hjælp af SiteClick sDIBO Alkyn-mærker, som er beregnet til brug med azido-modificerede antistoffer. SiteClick sDIBO Alkyne Antibody Labeling Kits inkluderer sDIBO Alkyne og antistofkoncentratoren, hvilket muliggør kobberfri kovalent binding af Alexa Fluor og pHrodo farvestoffer, biotin eller molekyler efter eget valg. Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit (tilgængelig separat som Cat. No. S20026, S10900, S10901), mærkning sker på de tunge kæde N-bundne glycaner, langt væk fra det antigen-bindende domæne, hvilket muliggør fremragende reproducerbarhed mellem separate mærkningsreaktioner og flere antistofarter og undertyper. De SiteClick sDIBO alkynkits til antistofmærkning er optimeret til konjugeringsreaktioner, der kovalent forbinder 100μ g, 1 mg eller 5 mg azid-modificeret IgG-antistof.
De SiteClick Antistof Azido-modifikationskit (kat.nr. S20026, S10900, S10901) anbefales til binding af en aziddel til de tunge kæder af et umærket IgG-antistof. Andre konstruerede antistoffer indeholdende azidodele er også egnede.
Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit, den SiteClick sDIBO alkynsæt til antistofmærkning giver dig mulighed for at prøve forskellige fluorescerende mærker til dit antistof, vedhæfte andre molekyler via streptavidin eller vedhæfte dit eget molekyle via aminreaktive dele, afhængigt af din analyse. Vores sDIBO-alkyner er forbedrede versioner af DIBO-cyclooktyner, hvilket giver konjugater, der er mindre ''klæbrige'' og udsender lavere signalbaggrund i biologiske prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | For op til 250μ g af Ab |
| Sættets indhold | Indeholder 1 hætteglas af SiteClick pHrodo Dybrød sDIBO-alkyn til antistofmærkning i 25μ L DMSO, 1 farvefjernelseskolonne, 1 vaskehætteglas, 1 opsamlingshætteglas og PBS-udvekslingsbuffer |
| Filtertype | Cy5 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Flowcytometer laserlinjer | Rød |
| Mærkningsmetode | Klik på Kemi |
| Mærkningsskala | 100-250μ g |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Reaktiv del | sDIBO Alkyn |
| Vis mere |