Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO alkynsæt til antistofmærkning
Artikelnummer. 16804076
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Biotin
Primær amin
pHrodo Dyb rød
pHrodo Rød
Mærkningsskala:
1 mg
100-250μ g
5 mg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1mg
5mg
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Mærkningsskala unitSize
16804076 Alexa Fluor 488 1 mg -
15980573 Alexa Fluor 488 100-250μ g Hver
15998810 Alexa Fluor 647 100-250μ g Hver
15910583 Primær amin 100-250μ g Hver
15956065 pHrodo Rød 100-250μ g 1 sæt
17133783 Biotin 1 mg -
17143783 pHrodo Rød 1 mg 1mg
17153783 Alexa Fluor 647 1 mg -
17163783 Biotin 5 mg 5mg
17173783 pHrodo Rød 5 mg -
17183783 Alexa Fluor 488 5 mg -
17193783 Alexa Fluor 647 5 mg -
17172534 pHrodo Dyb rød 100-250μ g -
17182534 pHrodo Dyb rød 1 mg -
15990573 Alexa Fluor 555 100-250μ g Hver
15900583 Biotin 100-250μ g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 16804076 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S10904
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Fastgør nemt Alexa Fluor™ pHrodo™ og Biotin sDIBO Alkyn tags til azido-modificerede antistoffer vha SiteClick™ kemi.
Generer stedspecifikke mærkede antistofkonjugater med SiteClick sDIBO-alkyner til antistofmærkning. Vores SiteClick sDIBO Antibody Labeling kits er optimeret til at blive brugt sammen med SiteClick Azido modifikationssæt (S20026, S10900 eller S10901 sælges separat) og indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre en konjugeringsreaktion af en SiteClick sDIBO Alkyne-etiket med 100μ g, 1 mg eller 5 mg azido-modificeret IgG-antistof. De SiteClick sDIBO Alkynes for Antibody Labeling anvender kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde en dibenzocyclooctyne (sDIBO) mærket Alexa Fluor farvestof, pHrodo farvestof eller biotin til et azido-modificeret antistof. Mærket, når det er knyttet til antistoffet, er placeret langt væk fra dets antigenbindingsdomæne.
Opret dine egne kovalent mærkede antistofkonjugater ved hjælp af SiteClick sDIBO Alkyn-mærker, som er beregnet til brug med azido-modificerede antistoffer. SiteClick sDIBO Alkyne Antibody Labeling Kits inkluderer sDIBO Alkyne og antistofkoncentratoren, hvilket muliggør kobberfri kovalent binding af Alexa Fluor og pHrodo farvestoffer, biotin eller molekyler efter eget valg. Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit (tilgængelig separat som Cat. No. S20026, S10900, S10901), mærkning sker på de tunge kæde N-bundne glycaner, langt væk fra det antigen-bindende domæne, hvilket muliggør fremragende reproducerbarhed mellem separate mærkningsreaktioner og flere antistofarter og undertyper. De SiteClick sDIBO alkynkits til antistofmærkning er optimeret til konjugeringsreaktioner, der kovalent forbinder 100μ g, 1 mg eller 5 mg azid-modificeret IgG-antistof.
De SiteClick Antistof Azido-modifikationskit (kat.nr. S20026, S10900, S10901) anbefales til binding af en aziddel til de tunge kæder af et umærket IgG-antistof. Andre konstruerede antistoffer indeholdende azidodele er også egnede.
Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit, den SiteClick sDIBO alkynsæt til antistofmærkning giver dig mulighed for at prøve forskellige fluorescerende mærker til dit antistof, vedhæfte andre molekyler via streptavidin eller vedhæfte dit eget molekyle via aminreaktive dele, afhængigt af din analyse. Vores sDIBO-alkyner er forbedrede versioner af DIBO-cyclooktyner, hvilket giver konjugater, der er mindre ''klæbrige'' og udsender lavere signalbaggrund i biologiske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde for 1 mg Ab
Sættets indhold Indeholder 1 hætteglas af SiteClick Alexa Fluor 488 sDIBO Alkyn til antistofmærkning i 50μ L DMSO og 1 antistofkoncentrator
Filtertype GFP
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys.
Kemisk reaktivitet Azid
Flowcytometer laserlinjer Blå
Mærkningsmetode Klik på Kemi
Mærkningsskala 1 mg
Forsendelsestilstand Våd is
Reaktiv del sDIBO Alkyn
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488
Farve Grøn
Produktlinje Alexa Fluor, SiteClick
Mærkningsmål Azido modificerede antistoffer
Excitation/Emission 490/525 nm