Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO alkynsæt til antistofmærkning
Artikelnummer. 15900583
Etiket eller farvestof:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Biotin
Primær amin
pHrodo Dyb rød
pHrodo Rød
Mærkningsskala:
1 mg
100-250μ g
5 mg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
1mg
5mg
Hver
Artikelnummer. 15900583
Brand: Invitrogen™ C20030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fastgør nemt Alexa Fluor™ pHrodo™ og Biotin sDIBO Alkyn tags til azido-modificerede antistoffer vha SiteClick™ kemi.
Generer stedspecifikke mærkede antistofkonjugater med SiteClick sDIBO-alkyner til antistofmærkning. Vores SiteClick sDIBO Antibody Labeling kits er optimeret til at blive brugt sammen med SiteClick Azido modifikationssæt (S20026, S10900 eller S10901 sælges separat) og indeholder tilstrækkelige reagenser til at udføre en konjugeringsreaktion af en SiteClick sDIBO Alkyne-etiket med 100μ g, 1 mg eller 5 mg azido-modificeret IgG-antistof. De SiteClick sDIBO Alkynes for Antibody Labeling anvender kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde en dibenzocyclooctyne (sDIBO) mærket Alexa Fluor farvestof, pHrodo farvestof eller biotin til et azido-modificeret antistof. Mærket, når det er knyttet til antistoffet, er placeret langt væk fra dets antigenbindingsdomæne.
Opret dine egne kovalent mærkede antistofkonjugater ved hjælp af SiteClick sDIBO Alkyn-mærker, som er beregnet til brug med azido-modificerede antistoffer. SiteClick sDIBO Alkyne Antibody Labeling Kits inkluderer sDIBO Alkyne og antistofkoncentratoren, hvilket muliggør kobberfri kovalent binding af Alexa Fluor og pHrodo farvestoffer, biotin eller molekyler efter eget valg. Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit (tilgængelig separat som Cat. No. S20026, S10900, S10901), mærkning sker på de tunge kæde N-bundne glycaner, langt væk fra det antigen-bindende domæne, hvilket muliggør fremragende reproducerbarhed mellem separate mærkningsreaktioner og flere antistofarter og undertyper. De SiteClick sDIBO alkynkits til antistofmærkning er optimeret til konjugeringsreaktioner, der kovalent forbinder 100μ g, 1 mg eller 5 mg azid-modificeret IgG-antistof.
De SiteClick Antistof Azido-modifikationskit (kat.nr. S20026, S10900, S10901) anbefales til binding af en aziddel til de tunge kæder af et umærket IgG-antistof. Andre konstruerede antistoffer indeholdende azidodele er også egnede.
Når det bruges sammen med SiteClick Antibody Azido Modification Kit, den SiteClick sDIBO alkynsæt til antistofmærkning giver dig mulighed for at prøve forskellige fluorescerende mærker til dit antistof, vedhæfte andre molekyler via streptavidin eller vedhæfte dit eget molekyle via aminreaktive dele, afhængigt af din analyse. Vores sDIBO-alkyner er forbedrede versioner af DIBO-cyclooktyner, hvilket giver konjugater, der er mindre ''klæbrige'' og udsender lavere signalbaggrund i biologiske prøver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Click-iT™ Biotin sDIBO Alkyne for Antibody Labeling
Format Kit
Til brug med (applikation) Antibody Labeling
Mængde 1 stk.
Sættets indhold Indeholder 1 hætteglas af SiteClick Biotin sDIBO Alkyn til antistofmærkning i 25μ L DMSO og 1 antistofkoncentrator
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C) og beskyttes mod lys.
Kemisk reaktivitet Azid
Mærkningsmetode Klik på Kemi
Mærkningsskala 100-250μ g
Forsendelsestilstand Våd is
Reaktiv del sDIBO Alkyn
Etiket eller farvestof Biotin
Produktlinje SiteClick
Mærkningsmål Azido modificerede antistoffer