Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ Duet- og kvartet-antistofmærkningssæt
Beskrivelse
SiteClick Duet- og Quartet-antistofmærkningssæt bruges til at skabe mærkningsklare, stedsspecifike, azido-modificerede antistoffer uden langvarige genetiske modifikationer. Vores enzymdrevne SiteClick mærkning knytter præcist en azido-gruppe til de tunge kæder af IgG-antistoffer og bevarer antigenbindende domæner for optimal målbinding. Denne stedselektivitet retter sig mod kulhydratdomæner i Fc-regionen, som gælder for alle IgG-antistoffer uanset isotype eller værtsart.
SiteClick Quartet Antibody Labeling Kit tilbyder op til fire nyttelaster pr. antistof (DOS 4) på under 24 timer, mens SiteClick Duet Antibody Labeling Kit muliggør tilknytning af to nyttelaster (DOS 2) på kun 4 timer.
Funktioner ved Duet- og Quartet-antistofmærkningssæt SiteClick inkluderer:
- Modificerer enhver IgG-antistofart eller isotype med et komplet kit
- Følg en kort og ligetil protokol
- Bevar antistoffunktionen med effektiv, stedsspecifik mærkning
- Opnå ensartede resultater med reproducerbar mærkningskemi
- Udvikle terapeutiske antistoffer, antistof-lægemiddel konjugater, antistof-oligo konjugater, bispecifikke antistoffer og immunodiagnostik
Når azido-modificeret, vælg mellem forskellige SiteClick sDIBO- eller DBCO-alkyne-etiketter for kovalent binding via kobberfri klikkemi under milde forhold. Nyd fleksibiliteten til at vælge forskellige fluorescerende etiketter, herunder Alexa Fluor, pHrodo, og LysoLight farvestoffer, eller til at konjugere andre molekyler som biotin, oligoer, toksiner eller nedbrydere.
SiteClick Mærkning er nyttig til udvikling af terapeutiske antistoffer, antistof-lægemiddel konjugater, biologiske lægemidler og immunodiagnostiske tests, hvilket hjælper med at sikre høj specificitet, reproducerbar mærkning og bevaret antistofpræstation.
Skræddersyet SiteClick antistofmærkningstjeneste
Udnyt det fulde potentiale af dine antistoffer med vores Custom SiteClick Antibody Labeling Service og tilpassede etiketter. Hvis konventionelle metoder har fejlet eller reduceret dit antistofs aktivitet, kan vores ekspertteam hjælpe. Vi tilbyder SiteClick-kompatible etiketter i bulkformat og specialmærkning med forskellige detektionsmolekyler, herunder Alexa Fluor, LysoLight, og pHrodo farvestoffer, samt biotin og R-PE.
Interesseret i at bruge SiteClick teknologi ud over din interne forskning? Lad os hjælpe dig med at bruge dette i din produktproduktion og -service. Venligst spørg om licensmuligheder for dine kommercielle anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Produktion og mærkning af antistoffer |
| Produkttype | Kvartet Antistofmodifikationssæt |
| Mængde | 100 μg |
| Tilstrækkelig til | 1 Mærkning |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (udstyr) | Benchtop-centrifuge |
| Mærkningsmetode | Klik på Kemi |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | SiteClick |
| Reaktiv del | Azide |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.