Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antistofmærkningssæt
Artikelnummer. 15198735
Skift visning
Etiket eller farvestof:
Qdot 525
Qdot 565
Qdot 585
Qdot 605
Qdot 625
Qdot 655
Qdot 705
Qdot 800
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etiket eller farvestof Pakningsstørrelse
15198735 Qdot 605 Hver
15138735 Qdot 655 Hver
15128735 Qdot 525 Hver
15136585 Qdot 705 1 sæt
15148735 Qdot 565 Hver
15158735 Qdot 585 Hver
15168735 Qdot 625 Hver
15188735 Qdot 800 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15198735 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S10469
 Begrænset vare
På lager
Opnået præcis og reproducerbar antistofmærkning med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit.
Opnået præcis og reproducerbar antistofmærkning med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit. Dette kit retter sig mod kulhydratdomæner, der er til stede på alle IgG-antistoffer, uanset isotype eller værtsart, og sikrer stedselektiv mærkning. De mærkede antistoffer er egnede til flowcytometri, fluorescensbilleddannelse og western blot-detektion.
Funktionerne i R-PE Antistofmærkningssættet SiteClick inkluderer:
  • Komplet kit—indeholder alt, hvad der skal til for at mærke 100 μg IgG-antistof ved hjælp af en ligetil, trin-for-trin protokol
  • Site-specifik mærkning—SiteClick-teknologi fastgør etiketter til de tunge kæder af IgG-antistoffer under milde forhold og bevarer antigenbindende domæner
  • Konsekvente resultater—sikrer den blide, stedselektive tilknytning til tungkædede N-bundne glykaner reproducerbarhed på tværs af sekventielle mærkninger og forskellige antistoffer uden hårde reduktionstrin
  • Effektive protokoltrin—, letforståelige trin, der kræver minimal hands-on tid
  • Konjugater—af høj kvalitet producerer meget effektive, stedsspecifikke og reproducerbare antistofkonjugater
I modsætning til traditionel amin- eller thiolmærkning, som kan påvirke antigenbindingsdomæner eller antistofstruktur, SiteClick opretholder mærkningsteknologien antistoffets integritet. Dette sikrer, at antigenbindingssteder forbliver tilgængelige for målbinding, hvilket giver ensartet og reproducerbar mærkning. Arbejdsgangen benytter kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde DIBO-delen med det azid-modificerede antistof, hvilket sikrer ensartet mærkning uden behov for reaktionsoptimering.
Med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit kan du trygt opnå ensartet, højkvalitets mærkning hver gang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mærkningssæt
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Indeholder alt det nødvendige for at azido modificere og mærke 100μ g antistof. Opbevar hele sættet ved 2 til 6 C °ved modtagelse
Excitation/Emission 405/605
Mærkningsmetode SiteClick Etiketteringssystem
Mærkningsskala 100μ g
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje Qdot, SiteClick
Etiket eller farvestof Qdot 605
Farve Rød
Mærkningsmål IgG
Filtertype Qdot 525-800
Flowcytometer laserlinjer UV, violet, blå, grøn, gul