Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Generer perfekt mærkede antistoffer med SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody Labeling Kits. Stedselektivitet opnås ved at målrette de kulhydratdomæner, der er til stede på i det væsentlige alle IgG-antistoffer, uanset isotype og værtsart. Afhængigt af etiketten, resultatet SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin-konjugeret antistof kan anvendes i flowcytometri, fluorescensbilleddannelse eller Western blot-detektion. Hvert sæt indeholder alt det nødvendige for at mærke 100μ g IgG-antistof med en let-at-følge, trin-for-trin protokol. Opnå yderst effektiv, stedspecifik og reproducerbar mærkning med SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody Labeling Kits.
Konventionel amin- eller thiolmærkningskemi kan resultere i mærkning af det antigenbindende domæne eller kompromittere strukturen af et antistof. SiteClick mærkningsteknologi fastgør imidlertid mærket under milde forhold til de tunge kæder af et IgG-antistof, hvilket sikrer, at de antigenbindende domæner forbliver tilgængelige for binding til dit antigenmål. Fordi SiteClick Mærkningssæt tillader enkel og skånsom stedselektiv binding af detektionsmolekyler til tung kæde N-bundne glycaner— langt fra det antigenbindende domæne— fremragende reproducerbarhed opnås under sekventielle mærkninger, såvel fra antistof til antistof. Der kræves ingen skrappe reduktionstrin, og antistofmærkning er konsistent og reproducerbar, hver gang den udføres.
De SiteClick R-PE, Qdot , eller Biotin Antibody-mærkning workflow består af tre trin:
1. antistof kulhydrat domæne modifikation,
2. azidbinding til antistoffet og
3. konjugation med den DIBO-modificerede etiket.
Denne arbejdsgang anvender kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde etiketten, der indeholder DIBO-delen, med det azid-modificerede antistof. Mærkning af antistoffer med SiteClick antistofmærkningssystem giver dig tillid til, at antistoffet vil blive mærket på samme måde hver gang, uden behov for reaktionsoptimering. Dette betyder, at det samme antal farvestoffer er knyttet til hvert molekyle, antigenbindingsstedet bevares, og de samme resultater opnås hver gang.
Vigtige funktioner i SiteClick Qdot Antistofmærkningssæt:
•Inkluder alt det nødvendige for at mærke 100μ g –IgG-antistof (100 250μ g IgG-antistof med SiteClick Biotin-antistofmærkningssæt)
• Let at følge trin-for-trin protokol, der kun kræver et par timers praktisk tid at gennemføre.
•Meget effektiv, stedspecifik, reproducerbar mærkningskemi resulterer i antistofkonjugater af høj kvalitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Sættets indhold | Indeholder alt det nødvendige for at azido modificere og mærke 100μ g antistof. |
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevar hele sættet ved 2 til 6 C °ved modtagelse |
| Mærkningsmetode | SiteClick Etiketteringssystem |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Qdot , SiteClick |
| Etiket eller farvestof | Qdot 800 |
| Farve | Nær-IR |
| Vis mere |