Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antistofmærkningssæt
Beskrivelse
Opnået præcis og reproducerbar antistofmærkning med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit. Dette kit retter sig mod kulhydratdomæner, der er til stede på alle IgG-antistoffer, uanset isotype eller værtsart, og sikrer stedselektiv mærkning. De mærkede antistoffer er egnede til flowcytometri, fluorescensbilleddannelse og western blot-detektion.
Funktionerne i R-PE Antistofmærkningssættet SiteClick inkluderer:
- Komplet kit—indeholder alt, hvad der skal til for at mærke 100 μg IgG-antistof ved hjælp af en ligetil, trin-for-trin protokol
- Site-specifik mærkning—SiteClick-teknologi fastgør etiketter til de tunge kæder af IgG-antistoffer under milde forhold og bevarer antigenbindende domæner
- Konsekvente resultater—sikrer den blide, stedselektive tilknytning til tungkædede N-bundne glykaner reproducerbarhed på tværs af sekventielle mærkninger og forskellige antistoffer uden hårde reduktionstrin
- Effektive protokoltrin—, letforståelige trin, der kræver minimal hands-on tid
- Konjugater—af høj kvalitet producerer meget effektive, stedsspecifikke og reproducerbare antistofkonjugater
I modsætning til traditionel amin- eller thiolmærkning, som kan påvirke antigenbindingsdomæner eller antistofstruktur, SiteClick opretholder mærkningsteknologien antistoffets integritet. Dette sikrer, at antigenbindingssteder forbliver tilgængelige for målbinding, hvilket giver ensartet og reproducerbar mærkning. Arbejdsgangen benytter kobberfri klikkemi til kovalent at forbinde DIBO-delen med det azid-modificerede antistof, hvilket sikrer ensartet mærkning uden behov for reaktionsoptimering.
Med SiteClick R-PE Antibody Labeling Kit kan du trygt opnå ensartet, højkvalitets mærkning hver gang.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mærkningssæt |
| Mængde | 1 sæt |
| Indhold og opbevaring | Indeholder alt det nødvendige for at azido modificere og mærke 100μ g antistof. Opbevar hele sættet ved 2 til 6 C °ved modtagelse |
| Excitation/Emission | 405/655 |
| Mærkningsmetode | SiteClick Etiketteringssystem |
| Mærkningsskala | 100μ g |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Produktlinje | Qdot, SiteClick |
| Etiket eller farvestof | Qdot 655 |
| Farve | Langt-rød |
| Vis mere |