Få mere at vide
Invitrogen™ SiteClick™ Antistof Azido Modifikationssæt
Artikelnummer. 16605435
Skift visning
Mærkningsskala:
1 mg
100 til 250μ g
5 mg
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærkningsskala unitSize
16605435 1 mg 1 sæt
16615435 5 mg -
15846114 100 til 250μ g 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16605435 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. S10900
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab et label-klart, stedsspecifikt azido-modificeret antistof uden langvarig genetisk modifikation ved hjælp af SiteClick Antibody Azido Modification Kit.
Skab et label-klar, stedsspecifikt, azido-modificeret antistof uden langvarig genetisk modifikation ved hjælp af SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Brug dette sæt til at udføre en to-trins konjugationsproces over tre dage. SiteClick mærkning bruger enzymer til at binde en azido-moiety til de tunge kæder af et IgG-antistof, hvilket sikrer, at antigen-bindende domæner forbliver uændrede.
Opret et mærkeklart, stedspecifikt, azido-modificeret antistof uden langvarig og ineffektiv genetisk modifikation ved hjælp af SiteClick Antistof Azido Modifikationssæt. SiteClick mærkning bruger enzymer til specifikt at binde en azido-del til de tunge kæder af et IgG-antistof, hvilket sikrer, at de antigenbindende domæner forbliver uændrede til binding til antigenmålet. Denne stedselektivitet opnås ved at målrette kulhydratdomænerne til stede på Fc-regionen af i det væsentlige alle IgG-antistoffer uanset isotype og værtsart.
Når –azido modificeret, en række af SiteClick sDIBO- eller DBCO-alkynmærker er tilgængelige til kovalent vedhæftning til antistoffet via kobberfri klikkemi under milde reaktionsforhold i dit valg af skala. Dette giver fleksibiliteten til at vælge forskellige fluorescerende mærker til dit antistof, vedhæfte et andet molekyle via streptavidin eller vedhæfte dit eget molekyle, såsom en oligo, et lægemiddel eller et toksin via aminreaktive eller aminholdige dele afhængigt af dit assay. Denne stedspecifikke ændring ved hjælp af SiteClick mærkning er et kritisk værktøj i udviklingen af terapeutiske antistoffer, antistof-lægemiddelkonjugater, biologiske og immundiagnostiske tests, der kræver høj specificitet med reproducerbare mærkningsreaktioner og hjælper med at sikre, at antistofydelse og funktion bevares efter konjugering.
Funktioner af SiteClick Antibody Azido Modification Kit inkluderer:
•Indeholder alt det nødvendige for at azido-modificere enhver art eller isotype af IgG-antistof
• Nem at følge trin-for-trin protokol
• Meget effektiv, stedspecifik mærkning bevarer antistoffunktionen og resulterer i antistofkonjugat af høj kvalitet
• Reproducerbar mærkningskemi med parti-til-lot-konsistens i grad af mærkning
• Optimal metode til stedspecifik mærkning af terapeutiske antistoffer, antistof-lægemiddelkonjugater, biologiske lægemidler og immundiagnostik
Skik SiteClick Antibody Labeling Service og sDIBO-mærker
Hvis du har et antistof, der anses for 'svært at mærke' eller har mistet aktivitet efter mærkning ved hjælp af en konventionel metode, bedes du kontakte vores kundeservicerepræsentanter for at afgøre, om SiteClick Antibody Labeling Service ville være det rigtige for dit antistof. Vi tilbyder komplet tilpasset SiteClick antistofmærkningstjenester med mulighed for flere detektionsmolekyler, herunder biotin, Alexa Fluor farvestoffer, Qdot fluoroforer, R-PE, chelater til PET billedbehandling og mange andre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antistof Azido Modifikationssæt
Mængde for 1 mg Ab
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Mærkningsskala 1 mg
Forsendelsestilstand Våd is
Produktlinje SiteClick
Kemisk reaktivitet Azid
Reaktiv del Azid
Etiket eller farvestof Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 555
Farve Klar
Mærkningsmål Antistoffer