missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sitafloxacin Sesquihydrate, TRC

Artikelnummer. 30135570
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135570 50 mg
30004719 10 mg
30009904 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135570 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS49092050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 163253-35-8
Molekylær formel 2 C19 H18 Cl F2 N3 O3 . 3 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 873.67
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrate (2:3), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl)-8-chloro-6-fluoro-1-(2-fluorocyclopropyl)-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrate (2:3), [1R-[1α(S*),2α]]-, Sitafloxacin sesquihydrate
IUPAC navn 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;trihydrate
SMIL O.O.O.N[C@@H]1CN(CC12CC2)c3c(F)cc4C(=O)C(=CN([C@@H]5C[C@@H]5F)c4c3Cl)C(=O)O.N[C@@H]6CN(CC67CC7)c8c(F)cc9C(=O)C(=CN([C@@H]%10C[C@@H]%10F)c9c8Cl)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sitafloxacin Sesquihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C19H18ClF2N3O3.3H2O/c2*20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;;;/h2*3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);3*1H2/t2*10-,12+,13+;;;/m00.../s1
Formel vægt 872.2326
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.