missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Sitafloxacin hydrate, MedChemExpress Artikelnummer.: 16424357

Sitafloxacin hydrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16424357
50 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16424357

Brand: Medchem Express HYB0395C

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sitafloxacin (DU6859a) hydrate is a potent, orally active fluoroquinolone antibiotic with in vitro activity against a broad range of gram-positive and gram-negative bacteria, including anaerobic bacteria, as well as against atypical pathogens. Sitafloxacin can be used for the research of respiratory tract infection and urinary tract infection.

Sitafloxacin (DU6859a) hydrate is a potent, orally active fluoroquinolone antibiotic with in vitro activity against a broad range of gram-positive and gram-negative bacteria, including anaerobic bacteria, as well as against atypical pathogens. Sitafloxacin can be used for the research of respiratory tract infection and urinary tract infection.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sitafloxacin hydrate
Fysisk form Solid
CAS 163253-35-8
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18ClF2N3O3.3/2H2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym DU6859a hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 8.9 mg/mL (20.37 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (2.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N[C@H]1C2(CC2)CN(C(C(Cl)=C3N([C@H]4[C@@H](F)C4)C=C(C(O)=O)C5=O)=C(C=C35)F)C1.[1.5 H2O]
Molekylvægt (g/mol) 436.84
Formel vægt 436.84
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Sitafloxacin hydrate, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.