Få mere at vide
Sitafloxacin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315146
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315146 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315146 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16970810AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sitafloxacin
CAS 127254-12-0
Analyt- eller komponentnavne Sitafloxacin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C19 H18 Cl F2 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl)-8-chloro-6-fluoro-1-(2-fluorocyclopropyl)-1,4-dihydro-4-oxo-, [1R-[1α(S*),2α]]-, 5-Azaspiro[2.4]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., 7-[(7S)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, DU 6859, DU 6859a, Gracevit;
InChI formel InChI=1S/C19H18ClF2N3O3/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28)/t10-,12+,13+/m0/s1
SMIL N[C@@H]1CN(CC12CC2)c3c(F)cc4C(=O)C(=CN([C@@H]5C[C@@H]5F)c4c3Cl)C(=O)O
IUPAC navn 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 409.81
Mængde 1 ml
Formel vægt 409.1005 g/mol