Få mere at vide
mb2 sidde-stå skammel, Anti-Static
Artikelnummer. 30130611
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
30130611 Sort
1 options
Artikelnummer. 30130611 Leverandør mb2 Leverandørnr. ADP/AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 DKK
    2348.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 121.25 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sidde-stå skammel, antistatisk
  • Sidde-stå skammel polyurethan antistatisk
  • Sædehøjden varierer fra 25 til 34 tommer.
  • Sædehældning 15 °C
  • Gummi glider
Tekniske data
Produkttype ESD stol
Farve Sort
Justerbar (højde) Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Siddehøjde 650 til 850 mm
Vægt (metrisk) 9 kg
Med armlæn Nej
Med ryglæn Nej
Med hjul Nej
Fodstøtte Nej
Med lændestøtte Nej
Med Tilt Ja
Materiale Polyurethan
Siddetype Taburet