Få mere at vide
mb2 Sædestole i polyurethan
Beskrivelse
- Sit stand black
- Sturdy steel tube sit stands with ergonomically shaped, sturdy integral foam seats
- Seat height adjustment 600 to 850 mm
- Seat tilt 15° horizontal 16° with automatic return
- Non-slip floor glides
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sædestol |
| Farve | Black |
| Justerbar (højde) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Til brug med (udstyr) | Til bordplade |
| Højde (metrisk) | 480 mm |
| Mængde | 1 stk. |
| Siddehøjde | 600 to 850 mm |
| Vægt (metrisk) | 9 kg |
| Med armlæn | No |
| Vis mere |