Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sisomicinsulfat, 90%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sisomicin sulfate |
| Smeltepunkt | 70 °C til 73 °C |
| Kogepunkt | 155 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 692.72 |
| Procent renhed | 90% |
| Fysisk form | Pulver |