missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sisapronil, TRC

Artikelnummer. 30136117
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136117 25 mg -
30007727 2.5 mg 2.5mg
30009393 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS12585025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 856225-89-3
Molekylær formel C15 H6 Cl2 F8 N4
Molekylvægt (g/mol) 465.13
Synonym 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile, PF 0241851, Sisapronil
IUPAC navn 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-[2,2-difluoro-1-(trifluoromethyl)cyclopropyl]pyrazole-3-carbonitrile
SMIL Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C3(CC3(F)F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sisapronil
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C15H6Cl2F8N4/c16-6-1-5(14(20,21)22)2-7(17)10(6)29-11(27)9(8(3-26)28-29)12(15(23,24)25)4-13(12,18)19/h1-2H,4,27H2
Formel vægt 463.9842
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.