Få mere at vide
STEMCELL Technologies SIS3
Artikelnummer. p-7217814
Encompass_Preferred
Mængde:
1 mg
500 μg
Artikelnummer. 17120302
Brand: STEMCELL Technologies 73962
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits SMAD3
  • SIS3 (specific inhibitor of SMAD3) is a cell-permeable selective inhibitor of transforming growth factor β1 (TGF-β1)-dependent SMAD3 phosphorylation (IC50 = 3 μM) and SMAD3-mediated cellular signaling (Jinnin et al.) SIS3 has no effect on SMAD2, p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK), or phosphoinositide 3-kinases
  • Facilitates the production of anterior ectoderm from mouse induced pluripotent stem cells (Oshima et al.)
  • Inhibits myofibroblast differentiation of normal human dermal fibroblasts (Jinnin et al.)
Tekniske data
CAS 1009104-85-1
Synonym Smad3 Inhibitor
Mængde 500 μg
Molekylær formel C28H27N3O3
Renhed ≥98%
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.