Få mere at vide
Sirtuin modulator 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sirtuin modulator 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2070015-26-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H32ClN5O2S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=CC=CC=C3C4=NC5=C(N=CC(CN6CCCC6)=C5)S4.Cl[H] |
| Vis mere |