Få mere at vide
Sirtinol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498407
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498407 5 mg -
16495718 10 mg 10mg
16421887 50 mg 50mg
16406216 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16498407 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13515
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sirtinol
CAS 410536-97-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H22N2O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (25.35 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C)C2=CC=CC=C2/N=C/C3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Molekylvægt (g/mol) 394.47
Formel vægt 394.47
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death