Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sirtinol
Artikelnummer. 15476419
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
15476419 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15476419 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64486.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 410536-97-9 | C26H22N2O2, C26H22N2O2 | 394,47 g/mol
Sirtinol er en cellepermeabel specifik hæmmer af sirtuin NAD-afhængige deacetylaser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Oversigt Råhvid til gul
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) Sirtinol er en cellepermeabel specifik hæmmer af sirtuin NAD-afhængige deacetylaser
CAS 410536-97-9
Molekylær formel C26H22N2O2
Formel vægt 394,46 g/mol
Synonym (E)-2-((2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylenamino)-N-(1-phenylethyl)benzamid
Opløselighed Opløseligt i vand, DMSO og methanol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Krystaller