missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SIRT6-IN-1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide |
| CAS | 1214468-35-5 |
| Molekylær formel | C19 H30 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | SIRT6-IN-1, 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17?,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vægt | 290.225 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?