missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SirReal 2

Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
SirReal 2 is a selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Has minimal effect on SIRT1 and SIRT3-6. Increases α-tubulin acetylation levels in HeLa cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | SirReal 2 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.55 |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion