Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SirReal 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18703158
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18703158
Brand: Tocris Bioscience™ 5457/10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selective inhibitor of SIRT2
SirReal 2 is a selective SIRT2 inhibitor (IC50 = 140 nM). Has minimal effect on SIRT1 and SIRT3-6. Increases α-tubulin acetylation levels in HeLa cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 mg
Produkttype SirReal 2
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 420.55
For Research Use Only