missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SIRP delta Antibody (2588A) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB10138M
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SIRP delta Monoclonal antibody specifically detects SIRP delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Specifica
| SIRP delta | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 2588A | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| dJ576H24.4, Protein tyrosine phosphatase non-receptor type substrate 1-like 2, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1-like 2, PTPNS1L2, signal-regulatory protein delta, SIRP-delta | |
| Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human SIRP delta, Phe30-Arg197, Accession # Q9H106 | |
| 0.1 mL | |
| Protein Phosphatase | |
| 128646 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto