Få mere at vide
Berthold Technologies Sirius 2 Prøveholder/Reflektor til Microfuge-ampuller
Shop alle Berthold Technologies produkterBeskrivelse
- Standardprøveholderen understøtter luminescensrør (12 mm diameter, 55 mm eller 75 mm længde)
- Ikke kompatibel med mikrocentrifugerør
- Den valgfrie prøveholder muliggør kun måling (ingen injektion) i mikrocentrifugerør
- Injektion i mikrocentrifugerør kræver prøvebeholder 84720
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Farve | Sort |
| Til brug med (applikation) | Luminescensanvendelser |
| Til brug med (udstyr) | Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer |