Få mere at vide
Berthold Technologies Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer
Artikelnummer. 31777398 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 Injektor
2-injektor
Uden injektor
Tilslutningstype:
PC-drift
Touchscreen-betjening
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Tilslutningstype
31777398 1 Injektor Touchscreen-betjening
31777324 Uden injektor Touchscreen-betjening
31777397 2-injektor Touchscreen-betjening
31777310 Uden injektor PC-drift
31777298 1 Injektor PC-drift
31777348 2-injektor PC-drift
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31777398 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 8401802
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kompakt, følsomt rørluminometer til flash-assays med opgraderingsmuligheder og selvstændig betjening.
Højtydende luminescensdetektion
  • Detekterer mindre end 0,5 zmol ildflue-luciferase (1 amol ATP/rør)
  • Lysindsamlingen maksimeres gennem tæt kontakt mellem prøven og detektoren og optimerede lysreflektorer omkring prøveflasken
  • Detektoren fungerede i fotontælle-tilstand, hvilket sikrede meget lavt baggrundssignal, fremragende signal-til-støj-forhold og den højeste linearitet
Fremragende fleksibilitet
  • Prøvekammer designet til ydeevne og fleksibilitet – vælg det eksempelformat, der passer bedst til din applikation
  • Valgfrie prøveholdere muliggør præcis injektion i mikrocentrifugerør og standard luminescensrør
  • Kompatibel med standard 12 mm luminescensrør (55 og 75 mm) og mikrocentrifugerør (1,5 og 2 ml)
Intuitiv touchscreen-betjening
  • Touchskærmsdrevet software, der styres af touch-bevægelser
  • Let software med avancerede funktioner såsom håndtering af replikater, dobbelte assay-beregninger og visning af grafik
  • Data kan downloades til en USB stick, printes eller eksporteres til yderligere beregning i Excel eller andre programmer
Fleksible injektorløsninger
  • Fås med op til to sprøjte-type automatiske reagensinjektorer
  • Indsprøjtningsvolumen er 20 til 500 μl
  • Klar-til-brug prøveholdere til præcis injektion til 1,5 ml og 2 ml mikrofugerør samt rør med 55 mm og 75 mm diameter 12 mm
  • Inkluderer: Luminometer, strømforsyning, brugermanualer, standardtilbehør
Tekniske data
Type Luminometer
Display Type 7 tommer Kapacitiv berøring, gestuskontrol, 480 x 800 pixels
Tilslutningstype Touchscreen-betjening
Detektor Lavstøj-fotomultiplikatorrør i enkeltfoton-tælletilstand
Detektionsmetode Luminescens
Detektionsgrænser <1 amol ATP
Volumen (metrisk) dispensering 20 til 500 μl
Farve Lysegrå
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Spænding 24 V
Frekvens 50/60 Hz
Til brug med (udstyr) Rør
Højde (metrisk) 241 mm
Bredde (metrisk) 349 mm
Dybde (metrisk) 150 mm
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Inkluderer 1 Injektor
Opbevaringskrav 0 °C til 40 °C
Certificeringer/compliance CE