Learn More
Berthold Technologies Sirius 2 injection Sample Holder/Reflector For Microfuge Vials
Shop All Berthold Technologies ProductsDescription
- Standard sample holder supports luminescence tubes (12 mm diameter, 55 mm or 75 mm length)
- Not compatible with microcentrifuge tubes
- Optional sample holder enables measurement and injection in microcentrifuge tubes
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Color | Black |
| For Use With (Application) | Luminescence Assays |
| For Use With (Equipment) | Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?