Få mere at vide
Berthold Technologies Sirius 2 injektionsprøveholder/reflektor til mikrofuge-ampuller
Artikelnummer. 31777424 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Luminescensanalyser
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
31777424 Luminescensanalyser
1 options
Artikelnummer. 31777424 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 84720
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Valgfri prøveholder til måling og injektion i mikrocentrifugerør.
  • Standard prøveholderen understøtter luminescensrør (12 mm i diameter, 55 mm eller 75 mm i længde)
  • Ikke kompatibel med mikrocentrifugerør
  • Valgfri prøveholder muliggør måling og injektion i mikrocentrifugerør
Tekniske data
Type Adapter
Farve Sort
Til brug med (applikation) Luminescensanalyser
Til brug med (udstyr) Sirius 2 LB 9526 Rørluminometer