Få mere at vide
Siremadlin (R Enantiomer), MedChemExpress
Beskrivelse
Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Siremadlin (R Enantiomer) |
| CAS | 1448867-42-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H24Cl2N6O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NVP-HDM201 (R Enantiomer) HDM201 (R Enantiomer) |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 555.41 |
| Vis mere |